Få mere at vide
Descrizione
Amikacin virker ved at binde sig til den bakterielle 30S ribosomale underenhed, hvilket inducerer fejllæsning af mRNA og efterlader bakterien ude af stand til at syntetisere proteiner, der er afgørende for dens vækst. Det interfererer med translokationen af tRNA fra A-stedet til P-stedet. Amikacin skal gives intravenøst eller intramuskulært; det absorberes ikke oralt.
Specifica
Specifica
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 37517-28-5 |
| pH | 9,5 til 11,5 (1 % vandig opløsning) |
| Styrke | ca. 900 μg/mg |
| Farve | White to Light Gray |
| Mængde | 250 mg |
| Optisk rotation | 100,5° |
| Molekylær formel | C22H43N5O13 |
| Kogepunkt | 981,8 °C (760 mmHg) |
| Synonym | 1-N-[L(-)-4-Amino-2-hydroxy-butyryl] kanamycin A, O-3-Amino-3-deoxy-a -D-glucopyranosyl-(1 ---> 6)-O-6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranosyl-(1 ---> 4)]- N1 -(4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl)-2-deoxy-D-streptamine, Lukadin |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.