Få mere at vide
Amikacin hydrate 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327245
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327245 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327245 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10164000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amikacin hydrate
CAS 1257517-67-1
Analyt- eller komponentnavne Amikacin hydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H43 N5 O13 . H2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C22H43N5O13.H2O/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);1H2/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
SMIL O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
IUPAC navn (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide;hydrate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 603.62
Mængde 1 ml
Formel vægt 603.2963 g/mol