Få mere at vide
Amikacin-disulfat
Artikelnummer. 15426019
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426019 100 g 100g
15416019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15426019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63862.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et aminoglykosidantibiotikum udvundet fra Kanamycin A | CAS: 39831-55-5 | C22H47N5O21S2 | 781,75 g/mol
Amikacin disulfat anvendes som et aminoglykosid-antibiotikum udvundet af Kanamycin A, der anvendes til behandling af infektioner med multiresistente gramnegative bakterier såsom Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter og Enterobacter. Det anvendes ofte til behandling af lægemiddelresistente mykobakterier. Det bruges til at studere organismestyret levering af antibiotika samt lægemiddelresistens.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Amikacin disulfat anvendes som et aminoglykosid-antibiotikum udvundet af Kanamycin A, der anvendes til behandling af infektioner med multiresistente gramnegative bakterier såsom Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter og Enterobacter. Det anvendes ofte til behandling af lægemiddelresistente mykobakterier. Det bruges til at studere organismestyret levering af antibiotika samt lægemiddelresistens.
Opløselighed
Opløselig i vand ved 50 mg/ml med opvarmning
Bemærk
Styrke: 674-786 mikrogram pr. mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39831-55-5
Molekylær formel C22H47N5O21S2
Molekylvægt (g/mol) 781.75
MDL nummer MFCD00167475,MFCD00167475
InChI nøgle FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
PubChem CID 134129615
IUPAC navn (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid)
SMIL OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amikacin disulfate
Type Amikacin Disulfat
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 220 °C til 230 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Beilstein 6172633
Merck Index 14,405
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 50 mg/ml med opvarmning
Formel vægt 781.77