Få mere at vide
Amikacin disulfat salt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15589343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15589343 5 g 5g
15599343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15589343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    711.65 DKK / 5g
    Spare 128.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39831-55-5
Molekylær formel C22H47N5O21S2
Molekylvægt (g/mol) 781.75
MDL nummer MFCD00167475,MFCD00167475
InChI nøgle FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
PubChem CID 134129615
IUPAC navn (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4S,5S)-5-amino-2-[(2S,3S,4S,5S,6S)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy- 4-[(2R,3S,4S,5S,6S)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamid; svovlsyre syre
SMIL OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amikacin disulfate salt
Smeltepunkt 220,0 °C til 230,0 °C
pH 2 til 4 (1 % vandig opl.)
Tab ved tørring 13% maks. (110 °C, 3 h, 5 mm Hg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ca. 50 g/L.
Formel vægt 781.76