Få mere at vide
Melford Amikacin disulfat
Artikelnummer. 30018010
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30018010 100 g
1 options
Artikelnummer. 30018010 Leverandør Melford Leverandørnr. A20540100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Amikacin disulfat er et antibiotikum, der tilhører aminoglykosidklassen.
Amikacin disulfat er et antibiotikum, der tilhører aminoglykosidklassen. Det er almindeligt anvendt i mikrobiologi og cellekulturapplikationer. Dette antibiotikum er et bredspektret aminoglykosid-antibiotikum med potent antibakteriel aktivitet mod en lang række gram-negative og nogle gram-positive bakterier. Disulfatformen af amikacin er et saltderivat, og det bruges ofte i laboratorieforskning.
Anvendes i mikrobiologiske eksperimenter til at hæmme væksten af bakterier i cellekulturer eller til at selektere for celler, der indeholder antibiotikaresistensgener. Det er særligt effektivt mod visse bakteriestammer, der er resistente over for andre antibiotika.
Forskere kan bruge amikacin disulfat i undersøgelser, der involverer bakterielle infektioner, testning af antibiotikafølsomhed og andre eksperimenter, hvor selektiv hæmning af bakteriel vækst er påkrævet.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amikacin Disulfate
CAS 39831-55-5
Mængde 100 g
Molekylær formel C22H43N5O13-2H2SO4
Grad USP