Få mere at vide
Melford Amikacin
Artikelnummer. 30018009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018009 5 g
30018007 1 g
30018008 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018009 Leverandør Melford Leverandørnr. A205305.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Amikacin er et aminoglykosid-antibiotikum.
Amikacin er et aminoglykosid-antibiotikum. Det bruges ofte i mikrobiologiske og molekylærbiologiske laboratorier og fungerer ved at hæmme bakteriel proteinsyntese. Derudover binder det til den 30S ribosomale underenhed af bakterier, hvilket fører til fejllæsning af mRNA og i sidste ende forhindrer syntesen af bakterielle proteiner. På grund af dets virkningsmekanisme er amikacin effektivt mod en lang række gram-negative og nogle gram-positive bakterier.
Almindeligvis brugt som et selektivt middel i cellekultur og molekylærbiologiske eksperimenter. Kan inkluderes i dyrkningsmedier til selektivt at dyrke celler, der er blevet genetisk modificeret til at udtrykke resistens over for dette antibiotikum. Dette opnås ofte ved at indføre et plasmid eller en vektor indeholdende et amikacinresistensgen i cellerne.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amikacin
CAS 37517-28-5
Mængde 5 g
Molekylær formel C22H43N5O13