Få mere at vide
Melford Amikacin
Beskrivelse
Amikacin er et aminoglykosid-antibiotikum.
Amikacin er et aminoglykosid-antibiotikum. Det bruges ofte i mikrobiologiske og molekylærbiologiske laboratorier og fungerer ved at hæmme bakteriel proteinsyntese. Derudover binder det til den 30S ribosomale underenhed af bakterier, hvilket fører til fejllæsning af mRNA og i sidste ende forhindrer syntesen af bakterielle proteiner. På grund af dets virkningsmekanisme er amikacin effektivt mod en lang række gram-negative og nogle gram-positive bakterier.
Almindeligvis brugt som et selektivt middel i cellekultur og molekylærbiologiske eksperimenter. Kan inkluderes i dyrkningsmedier til selektivt at dyrke celler, der er blevet genetisk modificeret til at udtrykke resistens over for dette antibiotikum. Dette opnås ofte ved at indføre et plasmid eller en vektor indeholdende et amikacinresistensgen i cellerne.Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amikacin |
| CAS | 37517-28-5 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C22H43N5O13 |