Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amifostin trihydrat
Artikelnummer. 16631852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16631852 250 mg
16621852 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16631852 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463102500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112901-68-5 | C5H21N2O6PS | 268.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112901-68-5
Molekylær formel C5H21N2O6PS
Molekylvægt (g/mol) 268.26
InChI nøgle TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ({2-[(3-aminopropyl)amino]ethyl}sulfanyl)phosphonsyretrihydrat
SMIL O.O.O.NCCCNCCSP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amifostine trihydrate
Mængde 250 mg
Formel vægt 268.27