Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amifostin trihydrat
Artikelnummer. 16621852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 16621852
Brand: Thermo Scientific Chemicals 463100010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112901-68-5 | C5H21N2O6PS | 268.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112901-68-5
Molekylær formel C5H21N2O6PS
Molekylvægt (g/mol) 268.26
InChI nøgle TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ({2-[(3-aminopropyl)amino]ethyl}sulfanyl)phosphonsyretrihydrat
SMIL O.O.O.NCCCNCCSP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amifostine trihydrate
Mængde 1 g
Formel vægt 268.27