Få mere at vide
Amifostine Trihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amifostine trihydrate |
| CAS | 112901-68-5 |
| Molekylær formel | C5 H15 N2 O3 P S . 3 H2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[(3-Aminopropyl)amino]ethanethiol dihydrogen phosphate (ester) trihydrate, Amifostine trihydrate, Amifostine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H15N2O3PS.3H2O/c6-2-1-3-7-4-5-12-11(8,9)10;;;/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10);3*1H2 |
| SMIL | O.O.O.NCCCNCCSP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | 2-(3-aminopropylamino)ethylsulfanylphosphonic acid;trihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.27 |
| Formel vægt | 268.0858 |