Få mere at vide
Amifostin Thiol Dihydrochlorid >90%, TRC
Artikelnummer. 30009386
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009386 50 mg
30007468 100 mg
30006583 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57682050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14653-77-1
Molekylær formel C5 H14 N2 S . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 207.16
Synonym 2-[(3-Aminopropyl)amino]ethanethiol Hydrochloride, WR 1065
IUPAC navn 2-(3-aminopropylamino)ethanethiol; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.NCCCNCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amifostine Thiol 2-[(3-aminopropyl)amino]ethanethiol, dihydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
Formel vægt 206.0411