Få mere at vide
Amifloxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473239
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473239 1 mg
16422458 5 mg
16410259 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16473239 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00221
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Amifloxacin (Win49375) is a synthetic antibacterial agent of the quinolone class.
Amifloxacin (Win49375) is a synthetic antibacterial agent of the quinolone class.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amifloxacin
Fysisk form Solid
CAS 86393-37-5
Farve Light Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19FN4O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Win49375
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (149.54 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMIL O=C(C1=CN(NC)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 334.35
Formel vægt 334.35
Procent renhed 99.23%