Få mere at vide
Amifampridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16446606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16446606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14946
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.
Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amifampridine
CAS 54-96-6
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H7N3
Mængde 100 mg
Synonym 3,4-Diaminopyridine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (348.21 mM)
SMIL NC1=C(N)C=CN=C1
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99.01%
Grad Research
Fysisk form Powder