Få mere at vide
Amifampridin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050504
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050504 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050504 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3483.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amifampridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amifampridin
CAS 54-96-6
Analyt- eller komponentnavne Amifampridin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H7 N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3,4-Pyridinediamine, Pyridine, 3,4-diamino- (6CI,7CI,8CI), 3,4-DAP, 3,4-Diaminopyridine, 4,5-Diaminopyridine, Amifampridine, DAP, NSC 521760, Pyridine-4,5-diamine
InChI formel InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
SMIL Nc1ccncc1N
IUPAC navn pyridine-3,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 109.064 g/mol