Få mere at vide
Thermo Scientific™ Amies Agar Gel Mini Tip: Fast applikatortråd
Artikelnummer. 10260483
Skift visning
Mængde:
50/pakke, 500/stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10260483 50/pakke, 500/stk. Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 10260483 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS0012A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5985.00 DKK
    5298.05 DKK / Pakke med 500
    Spare 686.95 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Gør transporten af øjen-, nasopharyngeal, mandlige urethrale podninger og pædiatriske podninger lettere med disse Amies Agar Gel Transport Podninger.
Forenkle transporten af øjen-, nasopharyngeal, mandlig urethral podning og pædiatrisk prøvetagning med Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies Agar Gel Mini Tip: Fast applikatortråd. Den smalle dimension af podepindens skaft og spids giver en mere praktisk anordning til nogle prøveudtagninger.
Sørg for optimal prøveindsamling og -genopretning ved hjælp af Amies Agar Gel Mini Tip: Fast applikatortråd.
  • Indeholder medier til vedligeholdelse af bakterieprøve under transport til laboratoriet.
  • Hver batch af produktet testes for ydeevne ved brug af et bredt udvalg af aerobe og anaerobe patogener for at sikre tilstrækkelig genopretning.
  • Partinummer/udløbsdato og manipulationssikkert rør sikrer fuld sporbarhed og sterilitet.
  • 'Venturi' timeglasrørsdesign forhindrer opløsning af gelkolonnen og eliminerer uønskede luftlommer, bobler og brud i gel, som kan være skadelige for kræsne bakterier
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transport podepind
Oversigt Amies Agar Gel Mini Tip: Fast applikatortråd
Mængde 50/pakke, 500/stk.
Skaft materiale Aluminiumstråd
Opbevaringskrav 5 °C til 25 C° ; må ikke fryses
Tip materiale Rayon
Tip Type Minitip