Få mere at vide
Thermo Scientific™ Amies Agar Gel med trækulstransportpinde
Artikelnummer. 10188242
Skift visning
Mængde:
50/pakke, 500/stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10188242 50/pakke, 500/stk. Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 10188242 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS0002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4795.58 DKK
    4383.59 DKK / Pakke med 500
    Spare 411.99 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forenkle transporten af svælg-, skede-, sår- og hudpodninger med denne Amies Agar Gel Transport Swabs.
Forenkle transporten af svælg-, skede-, sår- og hudpodninger med Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies Agar Gel med trækulstransportpinde. Tilstedeværelsen af trækul i mediet neutraliserer bakterielle toksiner og andre hæmmende stoffer og forlænger levedygtigheden af patogene organismer. Amies Agar Gel med trækulstransportpinde kommer med bløde rayonspidser, som er inaktive og ikke-giftige for mikroorganismer.
Sikre optimal prøveindsamling og genvinding ved hjælp af Amies Agar Gel med trækulstransportvab.
  • Indeholder medier til vedligeholdelse af bakterieprøve under transport til laboratoriet.
  • Hver batch af produktet er testet for ydeevne ved hjælp af en bred vifte af aerobe og anaerobe patogener for at sikre tilstrækkelig genopretning.
  • Lotnummer/udløbsdato og manipulationssikkert rør sikrer fuldstændig sporbarhed og sterilitet.
  • “Venturi” Time-Glass Tube Design forhindrer opløsning af gelkolonnen og eliminerer uønskede luftlommer, bobler og brud i gelen, som kan være skadelige for kræsne bakterier.
  • Maksimal gel til anerobe-konservering ved 5 ml giver prøvens levedygtighed og beskyttelse
  • Produktet indeholder ikke glasampuller, hvilket betyder mere sikkerhed, da der ikke er behov for at bryde noget glas og ingen forseglinger eller barrierer til at punktere eller udtørre podepinde.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transport podepind
Vaskepindskonfiguration Enkelt applikator
Oversigt Amies Agar Gel med trækulstransportpinde
Mængde 50/pakke, 500/stk.
Skaft materiale Plast
Opbevaringskrav 5°°C til 25°°C; må ikke fryses
Tip materiale Rayon