Få mere at vide
Amidotrizoic Acid Dihydrate, TRC
Artikelnummer. 30003492
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003492 5 g
30004801 25 g
30006053 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5768055G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50978-11-5
Molekylær formel C11 H9 I3 N2 O4 . 2 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 649.94
Synonym Amidotrizoic acid dihydrate, 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate
IUPAC navn 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid;dihydrate
SMIL O.O.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Amidotrizoic acid dihydrate
Analyt- eller komponentnavne Amidotrizoic acid dihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C11H9I3N2O4.2H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);2*1H2
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 5 g
Formel vægt 649.7908
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.