missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amidotrizoic Acid-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amidotrizoic Acid-d6 |
| CAS | 1189668-69-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H3D6I3N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,5-Bis(acetyl-d6-amino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 2,4,6-Triiodo-3,5-diacetamido-d6-benzoic Acid, Diatrizoic Acid-d6, Diatrizoate-d6, NSC 262168-d6, Odiston-d6, Urografin Acid-d6, Urogranoic Acid-d6, Urotrast-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)/i1D3,2D3 |
| SMIL | IC1=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(I)=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(I)=C1C(O)=O |
| IUPAC navn | 2,4,6-triiodo-3,5-bis[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 619.95 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?