Få mere at vide
Amidosulfuron-O-desmethyl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328107
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30328107 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30328107 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10162200
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidosulfuron-O-desmethyl
CAS 935867-69-9
Analyt- eller komponentnavne Amidosulfuron-O-desmethyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H13 N5 O7 S2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Methanesulfonamide, N-[[[[(1,6-dihydro-4-methoxy-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N-methyl-, N-[[[[(1,6-Dihydro-4-methoxy-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N-methylmethanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C8H13N5O7S2/c1-13(21(3,16)17)22(18,19)12-8(15)11-7-9-5(14)4-6(10-7)20-2/h4H,1-3H3,(H3,9,10,11,12,14,15)
SMIL COC1=CC(=O)N=C(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(=O)(=O)C)N1
IUPAC navn 1-(6-methoxy-4-oxo-1H-pyrimidin-2-yl)-3-[methyl(methylsulfonyl)sulfamoyl]urea
Molekylvægt (g/mol) 355.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 355.0256 g/mol