Få mere at vide
Amidosulfuric Acid, Supelco™
Artikelnummer. 15846830
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15846830 25 kg -
15836830 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846830 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1002199025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Molekylvægt (g/mol) 97.09
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidosulfuric Acid
Smeltepunkt 205°C (Decomposition)
Tæthed 2.13 g/cm3 at 20°C
Mængde 25 kg
MDL nummer MFCD00011603
Synonym Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid, Amidosulfuric acid