Få mere at vide
Amidosulfuric Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15846520
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15846520 1 kg
15836520 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846520 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8144831000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Molekylvægt (g/mol) 97.09
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidosulfuric Acid
Smeltepunkt 205°C (Decomposition)
Tæthed 2.13 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00011603
Synonym Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid, Amidosulfuric acid