Få mere at vide
Amidosulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30011401
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011401 250 g
30006178 1 g
30005179 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA576785250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Molekylær formel H3 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 97.09
Synonym Sulfamic acid, Alprojet W, Amidosulfonic acid, Amidosulfuric acid, Aminesulfonic acid, Aminosulfonic acid, Aminosulfuric acid, Jumbo, NSC 1871, Scale Cleen, Steradent Active Plus, Sulfamidic acid, Sulfaminic acid, Sulphamic acid
IUPAC navn Sulfamsyre
SMIL NS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidosulfonic Acid
Analyt- eller komponentnavne Amidosulfonic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 250 g
Formel vægt 96.9834
Procent renhed >95%