Få mere at vide
Amidosulfonsyre, ACS, 99,3-100,3% (Assay tørret basis)
Artikelnummer. 11367538
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367538 500 g 500g
11377538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033233.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97,088 g/mol
Amidosulfonsyre anvendes i vid udstrækning som en grøn katalysator til fremstilling af amid ud fra ketoxim. Den finder en anvendelse som titrant i bestemmelsen af burette-injektionsvolumen og kemisk kalibreringsfaktor. Det er en effektiv katalysator i syntesen af polyhydroquinolinderivater ved Hantzsch-kondensationsreaktion, deazaoxaflavin, fedtsyremethyl- og ethylestere og i isoleringen af 5-hydroxymethylfurfural (HMF) fra bambusfiber. Det er involveret i bestemmelsen af silikater i vandprøver. Det virker som et neutraliserende middel under bestemmelsen af paracetamol ved Glynn og Kendal kolorimetriske metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Molekylær formel H3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 97.088
MDL nummer MFCD00011603
InChI nøgle IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC navn sulfaminsyre
SMIL NS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidosulfonic acid
pH 1.2
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Tæthed 2.12 g/mL
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99.3 to 100.3% (Assay dried basis)
Assay Procent Noter Assay tørret basis
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk
FN nummer UN2967
Merck Index 148921
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,dimethyl fluoride and methanol. Insoluble in hydrocarbons.
Formel vægt 97.09
Procent renhed 99.3 to 100.3%
Grad ACS