Få mere at vide
Amidosulfonsyre, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Amidosulfonsyre er hovedsageligt en forløber for sødsmagende forbindelser. Reaktion med cyclohexylamin efterfulgt af tilsætning af NaOH giver C6H11NHSO3Na, natriumcyclamat. Sulfamsyre bruges som et surt rengøringsmiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amidosulfonic acid |
| pH | 1.2 |
| Smeltepunkt | ∼205 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 2.12 g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | Metalbasis |
| FN nummer | UN2967 |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Merck Index | 148921 |
| Vis mere |