Få mere at vide
Amidosulfonsyre, 98+%
Artikelnummer. 11443108
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443108 2500 g 2500g
11433960 100 g 100g
11433108 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18836.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97,088 g/mol
Amidosulfonsyre anvendes i vid udstrækning som en grøn katalysator til fremstilling af amid ud fra ketoxim. Den finder en anvendelse som titrant i bestemmelsen af burette-injektionsvolumen og kemisk kalibreringsfaktor. Det er en effektiv katalysator i syntesen af polyhydroquinolinderivater ved Hantzsch-kondensationsreaktion, deazaoxaflavin, fedtsyremethyl- og ethylestere og i isoleringen af 5-hydroxymethylfurfural (HMF) fra bambusfiber. Det er involveret i bestemmelsen af silikater i vandprøver. Det virker som et neutraliserende middel under bestemmelsen af paracetamol ved Glynn og Kendal kolorimetriske metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Amidosulfonsyre anvendes i vid udstrækning som en grøn katalysator til fremstilling af amid fra ketoxim. Den finder en anvendelse som titrant i bestemmelsen af burette-injektionsvolumen og kemisk kalibreringsfaktor. Det er en effektiv katalysator i syntesen af polyhydroquinolinderivater ved Hantzsch-kondensationsreaktion, deazaoxaflavin, fedtsyremethyl- og ethylestere og i isoleringen af 5-hydroxymethylfurfural (HMF) fra bambusfiber. Det er involveret i bestemmelsen af silikater i vandprøver. Det virker som et neutraliserende middel under bestemmelsen af paracetamol ved Glynn og Kendal kolorimetriske metode.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand, dimethylfluorid og methanol. Uopløseligt i kulbrinter.
Bemærkninger
Inkompatibel med klorforbindelser, nitrater, karbonater, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Molekylær formel H3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 97.088
MDL nummer MFCD00011603
InChI nøgle IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC navn sulfaminsyre
SMIL NS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidosulfonic acid
pH 1.2
Smeltepunkt ∼205 °C (dekomponering)
Tæthed 2.12
Lugt Lugtfri
Mængde 2500 g
Lineær formel H2NSO3H
FN nummer UN2967
Merck Index 148921
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand, dimethylfluorid og methanol. Uopløseligt i kulbrinter.
Formel vægt 97.09
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amidosulfonic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfamic acid