missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amido Ethyl Meloxicam (Meloxicam Impurity), TRC

Artikelnummer. 30323174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323174 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5767805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amido Ethyl Meloxicam (Meloxicam Impurity)
CAS 881399-30-0
Molekylær formel C16H17N3O4S2
Mængde 5 mg
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, N-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19(16-17-9-10(2)24-16)15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3
SMIL CCN(C(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C)c3ncc(C)s3
IUPAC navn N-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Molekylvægt (g/mol) 379.45
Formel vægt 379.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.