missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amido Ethyl Meloxicam (Meloxicam Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amido Ethyl Meloxicam (Meloxicam Impurity) |
| CAS | 881399-30-0 |
| Molekylær formel | C16H17N3O4S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, N-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19(16-17-9-10(2)24-16)15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN(C(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C)c3ncc(C)s3 |
| IUPAC navn | N-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.45 |
| Formel vægt | 379.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?