Få mere at vide
Amido Black 10B
Artikelnummer. 11414320
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414320 100 g 100g
11404320 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414320 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11374.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Bruges som histologisk, protein- og nukleinsyrefarvestof, der anvendes i elektroforese. | CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616,487 g/mol
Amido Black 10B bruges som et histologisk, protein- og nukleinsyrefarvestof, der bruges i elektroforese. Naphthol Blue Black er et vigtigt og almindeligt anvendt industrifarvestof. Dette farvestof bruges også til hurtig farvning af proteinbånd på nitrocellulosemembraner såsom Western blots. Naphthol Blue Black kan anvendes som en nukleinsyrefarvning i SDS-Page geler. Derudover er denne forbindelse blevet bearbejdet i celleproliferationsassays og histokemiske undersøgelser. Det bruges også i strafferetlige efterforskninger til at påvise blod til stede med latente fingeraftryk. De bruges også i maling, blæk, plast og læder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1064-48-8
Molekylær formel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvægt (g/mol) 616.487
MDL nummer MFCD00004017
InChI nøgle HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 20470,Naphthalene Black 10B
PubChem CID 44134531
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amido Black 10B
Beilstein 5374263
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand (10 mg/ml ved 25 °C) og ethanol.
Formel vægt 616.49
Emballage Glasflaske
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amido Black 10B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Black 1