Få mere at vide
Amido Black 10B, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11433783
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433783 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11433783 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP12410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Amido Black 10B is a general stain for proteins and nucleic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amido Black 10B
CAS 1064-48-8
Ekstinktionskoefficient 450g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C22H14N6Na2O9S2
Synonym Naphthol Blue Black
Identifikation Pass Test
InChI nøgle HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Lambda Max 616 to 620nm
Formel vægt 616.5
Tab ved tørring 10% max.
Emballage Glass Bottle
Farveindeks nr. 20470
Farve Brown
pH 9.0
Mængde 10 g
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AMIDO BLACK 10B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.