Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amido Black 10B, 0,2% v/v opløsning. i 5% eddikesyre
Artikelnummer. 15420227
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420227 500 mL 500ml
15404459 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420227 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61978.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616,487 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1064-48-8
Molekylær formel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvægt (g/mol) 616.487
MDL nummer MFCD00004017
InChI nøgle HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid black 1; C.I. 20470
PubChem CID 44134531
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amido Black 10B
Koncentration 0,2% v/v soln i 5% eddikesyre
Beilstein 5374263
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Formel vægt 616.49