Få mere at vide
Amidinothiourea, 99+%
Artikelnummer. 10184910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10184910 10 g Glasflaske 10g
10053270 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259190100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2114-02-5 | C2H6N4S | 118.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2114-02-5
Molekylær formel C2H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 118.16
MDL nummer MFCD00014472
InChI nøgle OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
PubChem CID 2724563
IUPAC navn diaminomethylidenthiourinstof
SMIL C(=NC(=S)N)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidinothiourea
Navn note 99+%
Smeltepunkt 160°C to 164°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (Iodimetry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C(=NH)NHC(=S)NH2
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7 w/w % in water (20°C)
Formel vægt 118.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amidinothiourea
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.