Få mere at vide
Amidephrine Mesilate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460822
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460822 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460822 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1778.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidephrine Mesilate
CAS 1421-68-7
Analyt- eller komponentnavne Amidephrine Mesilate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16 N2 O3 S . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methanesulfonamide, N-[3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl]-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Methanesulfonanilide, 3'-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Methanesulfonic acid, compd. with 3'-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]methanesulfonanilide (7CI), (±)-Amidephrine mesylate, 3'-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]methanesulfonanilide methanesulfonate, Amidefrine mesilate, Amidefrine mesylate, Amidephrine mesylate, Amidephrine monomethanesulfonate, Dircol, Fentrinol, MJ 5190, Nalde, Product 5190, Methanesulfonamide, N-[3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl]-, methanesulfonate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O3S.CH4O3S/c1-11-7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12-16(2,14)15;1-5(2,3)4/h3-6,10-13H,7H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL CNCC(O)c1cccc(NS(=O)(=O)C)c1.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn N-[3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide;methanesulfonic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 340.42
Mængde 5 mg
Formel vægt 340.0763 g/mol