Få mere at vide
Novus Biologicals™ AMID Antibody Blocking Peptide
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.05 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Til brug med (applikation) | Antibody Competition |
| Formulering | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin |
| Gen-id (Entrez) | 84883 |
| Mængde | 0.05 mg |
| Opbevaringskrav | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | AMID, apoptosis-inducing factor (AIF)-like mitochondrion-associated inducer of death, apoptosis-inducing factor 2, Apoptosis-inducing factor homologous mitochondrion-associated inducer of death, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 2, Apoptosis-inducing factor-like mitochondrion-associated inducer of death, DKFZp686L1298, FLJ14497, p53-responsive gene 3 protein, PRG3apoptosis-inducing factor (AIF)-homologous mitochondrion-associated inducer ofdeath, RP11-367H5.2 |
| Gen symbol | AIFM2 |
| Forskningskategori | Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors |
| Protein | AMID |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur