Indeholder
To reagensglas mikrocentrifuge
Opnå både høj prøvegenvinding og hurtig prøvebehandling. EMD Amicon™ ultra-centrifugalfilterenheder har regenererede cellulosemembraner, der er ideelle til oprensning, koncentration og afsaltning af protein& og nukleinsyre.
- Ultracel med høj restitution™-PL regenererede cellulosemembraner med MWCO'er på 3, 10, 30, 50 eller 100 kDa
- Vertikal membran reducerer polarisering for ultrahurtige spintider (så lidt som 10 til 15 min.)
- Varmeforseglet membran eliminerer muligheden for nedstrøms ekstraherbare materialer
- Universal rotorkompatibilitet
- Høj retentatgenvinding af> 90 %
- Høje koncentrationsfaktorer på 80 til 100 gange (minimum slutkoncentratvolumen: 200 μl)
- Nem overvågning af prøven på grund af det gennemsigtige hus og volumengradueringen
- Direkte adgang til prøver med pipetter eliminerer behandlingstrin for at genvinde koncentrat
Centrifugalfilter gør det muligt
- Koncentration af biologiske prøver, der indeholder antigener, antistoffer, enzymer, nukleinsyrer eller mikroorganismer
- Oprensning af makromolekylære komponenter, der findes i ekstrakter fra vævskulturer eller cellelysater
- Koncentration af fortyndede eller foroprensede proteiner fra søjleeluenter
- Afsaltning og bufferudveksling
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale (membran) | Højgenvindende Ultracel-PL-regenereret cellulose |
| MWCO | 3 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 1 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Proteinrensning, proteinkoncentration og afsaltning |
| Materiale til hus | Regenereret cellulose (RC) |
| Inkluderer | To reagensglas mikrocentrifuge |
| Maks. Kraft | 14.000 xG for koncentrationsspin; 1000 xG for omvendt spin |
| Mængde | 8 Pakke |
| Vis mere |