Få mere at vide
Merck Amicon™ Omrørte celler
Artikelnummer. 15573333 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Lydstyrke (metrisk) Hold op:
50 ml
200 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lydstyrke (metrisk) Hold op unitSize
15573333 400 ml Hver
15572061 50 ml Hver
15970817 200 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Trykbegrænsning. Betjen ikke den omrørte celle over 5,2 bar (75 psi).
Artikelnummer. 15573333 Leverandør Merck Leverandørnr. UFSC40001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trykbegrænsning. Betjen ikke den omrørte celle over 5,2 bar (75 psi).
Amicon omrørte celler koncentrerer prøverne hurtigt, men forsigtigt, ved hjælp af magnetisk omrøring for at minimere koncentrationspolarisering og forskydningsspændingsinduceret denaturering.
Denne Amicon omrørt cellemodel giver høje flowhastigheder med opløsninger på op til 10 % makrosolutkoncentration. I stand til hurtig koncentration eller fjernelse af salt efterfulgt af koncentration i samme enhed.
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Amicon Omrørt celle 400 ml
Til brug med (udstyr) Ultracel™ , Biomax™ , og Durapore™ membranskiver til brug i omrørte celler
Til brug med (applikation) Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
Inkluderer Amicon™ Omrørt celle 400 ml
Type Ultrafiltreringsudstyr
Lydstyrke (metrisk) Hold op 400 ml