Beskrivelse
Denne Amicon omrørt cellemodel giver høje flowhastigheder med opløsninger på op til 10 % makrosolutkoncentration. I stand til hurtig koncentration eller fjernelse af salt efterfulgt af koncentration i samme enhed.
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Amicon Omrørt celle 50 ml |
| Til brug med (applikation) | Koncentration, bufferudveksling, afsaltning |
| Inkluderer | Amicon™ Omrørt celle 50 ml |
| Type | Ultrafiltreringsudstyr |
| Lydstyrke (metrisk) Hold op | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Ultracel™ , Biomax™ , og Durapore™ membranskiver til brug i omrørte celler |