Få mere at vide
Merck Amicon™ Omrørte celleforseglingssæt
Artikelnummer. 15897364 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 mL
400 ml
Diameter (metrisk) filter:
44,5 mm (filter)
76 mm (filter)
Filtreringsområde:
13,4 cm2
41,8 cm 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) filter Filtreringsområde
15897364 400 ml 76 mm (filter) 41,8 cm 2
15846432 50 mL 44,5 mm (filter) 13,4 cm2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15897364 Leverandør Merck Leverandørnr. UFSC400SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1139.97 DKK / 400ml
    Spare 35.03 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Anvendes med opløsninger op til 10 % makrosolut koncentration. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit inkluderer 3 silikonepakninger og O-ringe. De Amicon omrørt cellemodel giver høje strømningshastigheder og er i stand til hurtig koncentration eller saltfjernelse/koncentration i samme enhed.
Amicon™ Omrørt celleforseglingssæt (3 hver o-ring og pakning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Silikone
Filtreringsområde 41,8 cm 2
Til brug med (applikation) Proteinafsaltning, rensning og koncentration
Inkluderer Amicon™ Stirred Cell 400 mL tætningssæt (3 Ea. o-ring og pakning)
Mængde 3 Ea. pakninger og O-ringe
Type Ultrafiltreringsudstyr
Volumen (metrisk) 400 ml
Højde (metrisk) 18.7 cm
Diameter (metrisk) 76 mm filter
Diameter (metrisk) filter 76 mm (filter)