Få mere at vide
Merck Amicon™ Omrørte celleforseglingssæt
Artikelnummer. 15846432 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 mL
400 ml
Diameter (metrisk) filter:
44,5 mm (filter)
76 mm (filter)
Filtreringsområde:
13,4 cm2
41,8 cm 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) filter Filtreringsområde
15846432 50 mL 44,5 mm (filter) 13,4 cm2
15897364 400 ml 76 mm (filter) 41,8 cm 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846432 Leverandør Merck Leverandørnr. UFSC050SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    982.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes med opløsninger op til 10 % makrosolut koncentration. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit inkluderer 3 silikonepakninger og O-ringe. De Amicon omrørt cellemodel giver høje strømningshastigheder og er i stand til hurtig koncentration eller saltfjernelse/koncentration i samme enhed.
Amicon™ Stirred Cell Seal Kit (3 i hver o-ring og pakning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Silikone
Filtreringsområde 13,4 cm2
Til brug med (applikation) Proteinafsaltning, rensning og koncentration
Inkluderer Amicon™ Stirred Cell 50 ml tætningssæt (3 Ea. o-ring og pakning)
Mængde 3 Ea. pakninger og O-ringe
Type Ultrafiltreringsudstyr
Volumen (metrisk) 50 mL
Højde (metrisk) 11.7 cm
Diameter (metrisk) 44,5 mm filter
Diameter (metrisk) filter 44,5 mm (filter)