Få mere at vide
Merck Amicon™ Vedligeholdelsessæt til omrørte celler (Rørstangssamling, 2 tætningslister, slangekit)
Artikelnummer. 15836432 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Amicon Stirred Cell (50 mL)
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15836432 Amicon Stirred Cell (50 mL)
1 options
Artikelnummer. 15836432 Leverandør Merck Leverandørnr. UFSC050MT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 DKK
    2370.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Amicon omrørte celler koncentrerer prøverne hurtigt, men forsigtigt, ved hjælp af magnetisk omrøring for at minimere koncentrationspolarisering og forskydningsspændingsinduceret denaturering.
Amicon Omrørte celler koncentrerer prøver hurtigt, men forsigtigt, ved hjælp af magnetisk omrøring for at minimere koncentrationspolarisering og denaturering forårsaget af forskydningsspænding.
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Amicon Stirred Cell 50 mL Maintenance kit
Inkluderer Amicon™ Stirred Cell 50 mL Maintenance Kit (stir bar assembly, 2 Ea. seals, tubing kit)
Type Ultrafiltration Equipment
Til brug med (udstyr) Amicon Stirred Cell (50 mL)