Få mere at vide
Amicarbazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16497346 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16497346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17513
MedChemExpress Amicarbazone(BAY-MKH3586; BAY314666) is a potent inhibitor of photosynthetic electron transport via binding to the Qb domain of photosystem II (PSII); herbicide with a broad spectrum of weed control.
Amicarbazone(BAY-MKH3586
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amicarbazone
Fysisk form Solid
CAS 129909-90-6
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H19N5O2
Synonym BAY314666 BAY-MKH 3586
Opløselighedsinformation H2O : 1 mg/mL (4.14 mM; ultrasonic and heat to 50°C)
SMIL O=C(N1N=C(C(C)C)N(N)C1=O)NC(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 241.29
Formel vægt 241.29
Procent renhed 99.5%