Få mere at vide
Amicarbazone-desamino 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326910
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326910 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326910 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10155100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amicarbazone-desamino
CAS 889062-05-9
Analyt- eller komponentnavne Amicarbazone-desamino
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H18 N4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O2/c1-6(2)7-11-8(15)14(13-7)9(16)12-10(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15)
SMIL CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1
IUPAC navn N-tert-butyl-5-oxo-3-propan-2-yl-4H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 226.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 226.143 g/mol