Få mere at vide
Amicarbazone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amicarbazone |
| CAS | 129909-90-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amicarbazone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H19 N5 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N5O2/c1-6(2)7-13-15(9(17)14(7)11)8(16)12-10(3,4)5/h6H,11H2,1-5H3,(H,12,16) |
| SMIL | CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1N |
| IUPAC navn | 4-amino-N-tert-butyl-5-oxo-3-propan-2-yl-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
| Vis mere |