missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amicarbalide Diisethionate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amicarbalide Diisethionate |
| CAS | 3671-72-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amicarbalide Diisethionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H16 N6 O . 2 C2 H6 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carbanilide, 3,3'-diamidino-, diisethionate (6CI), Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 3,3'-diamidinocarbanilide (2:1) (8CI), Benzenecarboximidamide, 3,3'-(carbonyldiimino)bis-, bis(2-hydroxyethanesulfonate) (9CI), Carbanilide, 3,3'-diamidino-, bis(2-hydroxyethanesulfonate) (8CI), Amicarbalide diisethionate, Amicarbalide isethionate, Diampron, Diamprone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N6O.2C2H6O4S/c16-13(17)9-3-1-5-11(7-9)20-15(22)21-12-6-2-4-10(8-12)14(18)19;2*3-1-2-7(4,5)6/h1-8H,(H3,16,17)(H3,18,19)(H2,20,21,22);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=N)c1cccc(NC(=O)Nc2cccc(c2)C(=N)N)c1.OCCS(=O)(=O)O.OCCS(=O)(=O)O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?