Få mere at vide
AMICA/JAML Antibody (401901) [PerCP], R&D Systems™
Artikelnummer. 18608193 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18608193 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18608193 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. FAB34491C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5507.48 DKK
    4773.30 DKK / 0.1ml
    Spare 734.18 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
AMICA/JAML Monoclonal specifically detects AMICA/JAML in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen AMICA/JAML
Applikationer CyTOF, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 401901
Konjugeret PerCP
Fortynding Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, Gm638
Værtsarter Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human AMICA/JAML, Leu20-Leu275, Accession # Q86YT9
Oprensningsmetode Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 120425
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Produktlinje Novus