Få mere at vide
Amibegron hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16406537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16406537 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16406537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103207
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Amibegron hydrochloride is a selective β3-adrenoceptor agonist, with an EC50 of 3.5 nM for β-adrenoceptor in rat colon; Amibegron hydrochloride has anxiolytic and antidepressant activity.
Amibegron hydrochloride is a selective β3-adrenoceptor agonist, with an EC50 of 3.5 nM for β-adrenoceptor in rat colon
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amibegron hydrochloride
CAS 121524-09-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H27Cl2NO4
Mængde 5 mg
Synonym SR 58611A
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (227.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC)COC1=CC=C2CC[C@H](NC[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)O)CC2=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 440.36
Formel vægt 440.36
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation