Få mere at vide
AMG 925, MedChemExpress
Beskrivelse
AMG 925 is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMG 925 |
| CAS | 1401033-86-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H29N7O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMIL | OCC(N1CC2=C(N=C(NC3=NC=C4C(N([C@H]5CC[C@H](C)CC5)C6=CN=CC=C64)=N3)C=C2)CC1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.55 |
| Formel vægt | 471.55 |
| Vis mere |