missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AMG 925 HCl, MedChemExpress
Beskrivelse
AMG 925 HCl is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMG 925 HCl |
| CAS | 1401034-19-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H30ClN7O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 1 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCC(N1CC2=C(N=C(NC3=NC=C4C(N([C@H]5CC[C@H](C)CC5)C6=CN=CC=C64)=N3)C=C2)CC1)=O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.02 |
| Formel vægt | 508.02 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?