Få mere at vide
AMG 487 (S-enantiomer), MedChemExpress
Beskrivelse
AMG 487 S-enantiomer is the S enantiomer of AMG 487. AMG 487 is an antagonist of the chemokine receptor CXCR3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMG 487 (S-enantiomer) |
| CAS | 473720-30-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H28F3N5O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (248.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N([C@@H](C)C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 603.59 |
| Formel vægt | 603.59 |
| Vis mere |