Få mere at vide
AMG 487, MedChemExpress
Beskrivelse
AMG 487 is an orally active and selective antagonist of CXC chemokine receptor 3 (CXCR3) which inhibits the binding of CXCL10 and CXCL11 to CXCR3 with IC50s of 8.0 and 8.2 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMG 487 |
| CAS | 473719-41-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H28F3N5O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (67.93 mM) |
| SMIL | O=C(N([C@@H](C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)C)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 603.59 |
| Formel vægt | 603.59 |
| Vis mere |