Få mere at vide
AMG-3969, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487867
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487867 5 mg 5mg
16455856 100 mg -
16455148 10 mg -
16451249 1 mg -
16431377 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12411
MedChemExpress AMG-3969 is a potent glucokinase-glucokinase regulatory protein interaction (GK-GKRP) disruptor with an IC50 of 4 nM.
AMG-3969 is a potent glucokinase-glucokinase regulatory protein interaction (GK-GKRP) disruptor with an IC50 of 4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AMG-3969
CAS 1361224-53-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20F6N4O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.40 mM)
SMIL CC#C[C@@H]1N(C2=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C2)CCN(S(=O)(C3=CN=C(N)C=C3)=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 522.46
Formel vægt 522.46
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism